Läs mer
Sucrose, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16675923 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. 16675923
Brand: Honeywell Fluka 84100H250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Specifikationer
Förlust vid torkning Max. 0.03 %
Förpackning Plastic Bottle
Kvantitet 250 g
Procent renhet 99.0 to 100.0%
Kvalitet Reagent Pharmacopeia Organics
Fysisk form Solid