Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sackaros, Molecular Biology Grade
Produktkod. 15446759
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446759 500 g 500g
15456759 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446759 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65148.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För proteinrening med sackarostäthetsgradienter | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Sackaros används för att framställa densitetsgradienter för cell/organellseparation. Dessutom kan sackaros användas som ett komplement i växt-, insekts- och bakteriekulturmedier. Det kan också användas i olika enzymatiska analyser. Sackaros används inom molekylärbiologi för framställning av densitetsgradienter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sackaros används för att framställa densitetsgradienter för cell/organellseparation. Dessutom kan sackaros användas som ett komplement i växt-, insekts- och bakteriekulturmedier. Det kan också användas i olika enzymatiska analyser. Sackaros används inom molekylärbiologi för framställning av densitetsgradienter.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Smältpunkt 185 °C till 187 °C
Färg Vitt
Densitet 1.58
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 90825
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 342.3
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.