Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sackaros, Molecular Biology Grade
Produktkod. p-7043031
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 15446759
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65148.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För proteinrening med sackarosdensitetsgradienter
Sackaros används för att framställa densitetsgradienter för cell/organellseparation. Dessutom kan sackaros användas som ett komplement i växt-, insekts- och bakteriekulturmedier. Det kan också användas i olika enzymatiska analyser. Sackaros används inom molekylärbiologi för framställning av densitetsgradienter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sackaros används för att framställa densitetsgradienter för cell/organellseparation. Dessutom kan sackaros användas som ett komplement i växt-, insekts- och bakteriekulturmedier. Det kan också användas i olika enzymatiska analyser. Sackaros används inom molekylärbiologi för framställning av densitetsgradienter.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Smältpunkt 185°C to 187°C
Färg Vitt
Densitet 1.58
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 90825
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 342.3
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.