Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sucrose |
| Smältpunkt | 185°C to 187°C |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 5 kg |
| Densitet | 1.58 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Formel vikt | 342.30 |
| Kvalitet | Molecular Biology |
| Fysisk form | Crystalline Powder |