Läs mer
Sucrose Monocaprate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucrose Monocaprate |
| CAS | 31835-06-0 |
| Molekylformel | C22H40O12 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Capric Acid Sucrose Monoester, Ryoto Sugar Ester MO-C 10, Ryoto Sugar Ester SM 1000, Saccharose Monocaprate, Sucrose Monocaprate, Sucrose Decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(CCCCCCCCC)=O)O2)(CO)O[C@@H]1CO |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.55 |
| Formel vikt | 496.252 |