Beskrivning
- Det används som en kolkälla i media och djurfoder.
- 8,5 % (vikt/volym) sackaros användes i dielektroforetisk fältflödesfraktionering (dFFF) som möjliggör snabb och bekväm analys av bulkcellsuspensioner.
- Sackaros är en icke-reducerande disackarid som består av glukos och fruktos kopplade via deras anomera kol.
- Det erhålls kommersiellt från sockerrör, sockerbetor och andra växter och används i stor utsträckning som livsmedel och sötningsmedel.
- Blandningen av glukos och fruktos kallas invertsocker.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 57-50-1 |
| Smältpunkt | 177 °C till 187 °C |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,587 vid 25 °C (vatten = 1) |
| Anteckningar om renhetsgrad | ≥99% |
| Molekylformel | C12H22O11 |
| MDL-nummer | MFCD00006626 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Beilstein | 90825 |
| Synonym | Beet sugar, Cane sugar, b-D-Fructofuranosyl-a-D-glucopyranoside, D-(+)-Saccharose |
| Visa mer |