Description
Sackaros kan användas för att framställa densitetsgradienter för cell/organellseparation. Lösningens brytningsindex kommer att vara direkt relaterat till densiteten. Dessutom kan sackaros användas som ett komplement i växt-, insekts- och bakteriekulturmedier. Det kan också användas i olika enzymatiska analyser.
Specifications
Specifications
| CAS | 57-50-1 |
| Abs. | A50%/260 ≤0,15; A50%/280 ≤0,15 (bokstavligen) |
| Smältpunkt | 177 °C till 187 °C |
| Densitet | 1,587 vid 25 °C (vatten=1) (Lit.) |
| Molekylformel | C12H22O11 |
| MDL-nummer | MFCD00006626 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1 g/0,5 ml vid 25 °C; 1 g/0,2 ml kokande vatten), etanol (1 g/170 ml) eller metanol (1 g/100 ml); måttligt löslig i glycerol eller pyridin. |
| InChI-nyckel | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Show More |