Läs mer
Sucrose octaacetate, 98%
Produktkod. 11996901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996901 5 kg Plast trumma 5kg
10742792 5 g Glass Bottle 5g
10752792 250 g Plastflaska 250g
10677571 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11996901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419790051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-14-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-14-7
Molekylformel C28H38O19
Molekylvikt (g/mol) 678.59
InChI-nyckel ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Synonym sucrose octaacetate, octaacetylsucrose, octa-o-acetylsucrose, d-+-sucrose octaacetate, fema no. 3038, sucrose octaacetate nf, d-+-saccharose octaacetate, 2,3,4,6,1',3',4',6'-octa-o-acetylsucrose, alpha-d-glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-fructofuranosyl, tetraacetate
PubChem CID 31340
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetyloxi-2,5-bis(acetyloximetyl)oxolan-2-yl]oxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose octaacetate
Smältpunkt >78.0°C
Färg Gräddvit till vit
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Kokpunkt 250.0°C (1.0 mmHg)
Tändningsrester 0.1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plast trumma
Kvantitet 5 kg
Merck Index 15,9013
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,acetone,benzene,90g/l in ethanol
Formel vikt 678.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.