missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Sackarospulver

Produktkod. 11387769 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
sackaros; Format: Kristallint pulver; Vikt: 1 kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11387769

Brand: MP Biomedicals™ 114013032

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MP Biomedicals™ Sackaros för densitetsgradienter, Dielectrophoretic Field-Flow Fractionation löpbuffert.

  • En enkel kolhydrat.
  • Den används i densitetsgradienter, Dielectrophoretic Field-Flow Fractionation löpbuffert.
  • Det är en huvudkomponent i media och djurkost.
  • Applikationer: Mediekomponent, djurfoder, densitetsgradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Form Kristallint pulver
Vikt (metrisk) 1 kg
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.