Läs mer
Thermo Scientific Chemicals sackarosstearat
Produktkod. 15428369
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428369 5 g 5g
15438369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428369 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66845.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25168-73-4 | C30H56O12 | 608.766 g/mol
Sackarosstearat används som emulgeringsmedel i många skönhetsapplikationer och kosmetika som sminkprodukter, rengöringsformler. Emulgeringsmedel hjälper till att blanda vatten och fettämnen, en vanlig ingrediens i många livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sackarosstearat används som emulgeringsmedel i många skönhetsapplikationer och kosmetika som sminkprodukter, rengöringsformler. Emulgeringsmedel hjälper till att blanda vatten och fettämnen, en vanlig ingrediens i många livsmedel.
Löslighet Löslig i vatten och etanol vid
75 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25168-73-4
Molekylformel C30H56O12
Molekylvikt (g/mol) 608.766
MDL-nummer MFCD00152822
InChI-nyckel SZYSLWCAWVWFLT-UTGHZIEOSA-N
Synonym sucrose stearate, sucrose, 1-stearate, unii-58rp7ju52k, sucrose stearate ester, alpha-d-glucopyranoside, 1-o-1-oxooctadecyl-beta-d-fructofuranosyl, 1-o-stearoyl-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside, unii-274kw0o50m component, unii-d0951ov2o1 component, unii-l98x941w2b component, 2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-2-yl methyl octadecanoate
PubChem CID 9898327
IUPAC-namn [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxolan-2-yl]metyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose stearate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol at 75°C.
Formel vikt 608.75
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.