Läs mer
Sackaros, Ultra Pure, RNase Free, 1 kg, MP Biomedicals
Produktkod. 11431732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431732 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11431732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821713
 Begränsad artikel
I lager
Ultra-pure, RNase-free sucrose powder suitable for use in density gradients.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose, Ultra Pure, RNase Free
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00006626
Kvantitet 1 kg
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Crystalline Powder