Läs mer
Buerkle™ Sughuvuden för Mini ViscoSampler™
Produktkod. 10329920 Handla allt Bürkle Produkter
Storlek:
2 mm borr
4 mm borr
6 mm borr
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10329920
Brand: Buerkle™ 53411006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A sughuvud i rostfritt stål är ett utbytbart sughuvud för användning med Buerkle™ Mini ViscoSampler .
  • Utbytbart sughuvud för Mini ViscoSampler 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sughuvud
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning 6 mm sugborr
Storlek 6 mm borr
För användning med (utrustning) Mini ViscoSampler
Diameter (metrisk) 2 mm