Läs mer
Buerkle™ Sughuvuden för Mini ViscoSampler™
Produktkod. 10544041 Handla allt Bürkle Produkter
Storlek:
2 mm borr
4 mm borr
6 mm borr
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10544041
Brand: Buerkle™ 53411004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A sughuvud i rostfritt stål är ett utbytbart sughuvud för användning med Buerkle™ Mini ViscoSampler .
  • Utbytbara sughuvuden för Mini ViscoSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sughuvud
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning 4 mm sugborr
Storlek 4 mm borr
För användning med (utrustning) Mini ViscoSampler