Läs mer
Buerkle™ Sughuvuden för Mini ViscoSampler™
Produktkod. 10772521 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Storlek:
2 mm borr
4 mm borr
6 mm borr
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10772521 2 mm borr Varje
10544041 4 mm borr Varje
10329920 6 mm borr Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772521 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53411002
Beräknad leverans: 23-10-2026
Buerkle™ V4A sughuvud i rostfritt stål är ett utbytbart sughuvud för användning med Buerkle™ Mini ViscoSampler .
  • Utbytbara sughuvuden för Mini ViscoSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sughuvud
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning 2 mm sugborr
Storlek 2 mm borr
För användning med (utrustning) Mini ViscoSampler