Läs mer
Suction Syphon Pump with Polyethylene Suction Tube
:
Up to 25L Drums
Beskrivning
A selection of polyethylene pumps. They can be used either as a pump or in syphoning mode. For safely dispensing liquids from containers ranging from 5L up to 205L drums
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Typ | Suction Syphon Pump |
| För användning med (applikation) | For safely dispensing liquids from containers ranging from 25L drums |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.