Läs mer
Sudan 3 D6 (nafthyl D6), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321592
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30321592 10 mg 10mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321592 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16986107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Molekylformel C22 2H6 H10 N4 O
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
InChI formel InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC-namn 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-fenyldiazenyl]fenyl]diazenyl]nafthalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 358.43
Formel vikt 358,1701 g/mol