Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan Black B
Beskrivning
Histokemisk färgning för kromosomer Sudan Black B används som en biologisk färg för lipider. Det är ett grundläggande svart färgämne som används för att färga triglycerider och lipider från vissa lipoproteiner. Vidare används det i fingeravtrycksförbättringen samt för att upptäcka fetter. Utöver detta används det i studien av hematologiska störningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Histokemisk färgning för kromosomer Sudan Black B används som en biologisk färg för lipider. Det är ett grundläggande svart färgämne som används för att färga triglycerider och lipider från vissa lipoproteiner. Vidare används det i fingeravtrycksförbättringen samt för att upptäcka fetter. Utöver detta används det i studien av hematologiska störningar.
Löslighet
Löslig i oljor, fetter, varm petrolatum, paraffin, fenol, etanol, aceton, bensen, toluen och kolväte. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudan Black B |
| Smältpunkt | 118 °C till 126 °C |
| Beilstein | 723248 |
| Merck Index | 14,8885 |
| Färg | Svart till brunt |
| Löslighetsinformation | Löslig i oljor, fetter, varm petrolatum, parafin, fenol, etanol, aceton, bensen, toluen och kolväten. Olöslig i vatten. |
| Kvantitet | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 456.55 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.