Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan Black B, biologisk färg med hög renhet
Produktkod. 10616212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616212 25 g Glasflaska 25g
10475125 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616212 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190160250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456,553 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-25-5
Molekylformel C29H24N6
Molekylvikt (g/mol) 456.553
MDL-nummer MFCD00006919
InChI-nyckel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-fenyldiazenylnaftalen-1-yl)diazen
LEDER CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spécification
Kemiskt namn eller material Sudan Black B, high purity biological stain
Smältpunkt 120,0 °C till 124,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Färg Svart till brunt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 456.54
Kvalitet Hög renhet
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.