Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudan Black B |
| CAS | 4197-25-5 |
| Molekylformel | C29H24N6 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI-nyckel | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
| IUPAC-namn | (2,2-dimetyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-fenyldiazenylnaftalen-1-yl)diazen |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.553 |
| PubChem CID | 61336 |
| Formel vikt | 456.55 |