Läs mer
Sudan Svart B, MP Biomedicals
Produktkod. 11434411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434411 10 g 10g
11444411 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215208810
Kemiska identifierare
CAS 4197-25-5
Molekylformel C29H24N6
Molekylvikt (g/mol) 456.553
InChI-nyckel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-fenyldiazenylnaftalen-1-yl)diazen
LEDER CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan Black B
Formel vikt 456.5
Kvantitet 10 g