Läs mer
Sudan Black, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10491135
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10491135 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10491135 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP10910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sudan Black is used to stain chromosomes and lipoproteins, as well as fat in bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan Black
Smältpunkt 120°C
CAS 4197-25-5
Extinktionskoefficient 600g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C29H24N6
Merck Index 15, 9016
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene
Molekylvikt (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Lambda Max 598 to 602nm
Formel vikt 456.54
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass Bottle
Färgindex nr. 26150
Färg Brown
Kvantitet 10 g
Fysisk form Powder