Läs mer
Sudan Black, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudan Black B |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3 |
| Formel vikt | 456.2062 |