Läs mer
MedChemExpress Sudan I
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 842-07-9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.28 g/mol |
| Synonym | Solvent Yellow 14 |
| Mål | HBV |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (201.39 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic) |