Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan I
Produktkod. 10133240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133240 25 g Glasflaska 25g
10685382 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133240 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 147060250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 842-07-9 | C16H12N2O | 248.285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 842-07-9
Molekylformel C16H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 248.285
MDL-nummer MFCD00003911
InChI-nyckel ZONYAPYTDIVJGG-VLGSPTGOSA-N
Synonym C.I. 12055, 1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
PubChem CID 5858445
IUPAC-namn (lZ)-1-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC=CC=C32
Specifications
Kemiskt namn eller material Sudan I
Smältpunkt 131.0°C to 133.0°C
Beilstein 16, IV, 228
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max at approximately 418 and 476nm (in ethanol)
Formel vikt 248.28
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 500 min. (at 476nm, in ethanol)
Färg Brun eller Orange till Röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sudan I
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.