missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sudan I-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudan 1 D5 |
| CAS | 752211-63-5 |
| Molekylformel | C16 2H5 H7 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sudan 1 D5 (phenyl D5), 2-Naphthalenol','1-(2-phenyl-2,3,4,5,6-d5-diazenyl)- (ACI), 1-(2-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-diazenyl)-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol','1-(phenyl-d5-azo)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/i1D,2D,3D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)diazenyl]naphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.31 |
| Formel vikt | 253.1263 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?