Läs mer
Sudan II-(naphthyl-d6), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15997392 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15997392
Brand: Honeywell Fluka R100910MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1014689-15-6
Fysisk form Crystalline
Molekylformel C18D6H10N2O
MDL-nummer MFCD19704810
Industry Type Dyes and Feed Additives
Molekylvikt (g/mol) 282.37
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard