Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan II, ren
Produktkod. 10328330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10328330 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10328330 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3118-97-6 | C18H16N2O | 276.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan II
Smältpunkt 156.0°C to 158.0°C
CAS 3118-97-6
Molekylformel C18H16N2O
MDL-nummer MFCD00003896
Beilstein 16, 168
Synonym C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7
InChI-nyckel YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
IUPAC-namn (1Z)-1-[(2,4-dimetylfenyl)hydrazinyliden]naftalen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 276.34
PubChem CID 5809936
Lambda Max at approximately 420 and 493nm (in methanol)
Formel vikt 276.33
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 500 min. (at 493nm, in methanol)
Färg Brun/orange till röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sudan II
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.