Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan III
Produktkod. 11413887
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413887 500 g 500g
11493877 25 g 25g
11403887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413887 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18318.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.70 SEK
    2397.65 SEK / 500g
    Save 273.05 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 85-86-9 | C22H16N4O | 352,397 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-86-9
Molekylformel C22H16N4O
Molekylvikt (g/mol) 352.397
MDL-nummer MFCD00003905
InChI-nyckel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
IUPAC-namn 1-[(4-fenyldiazenylfenyl)hydrazinyliden]naftalen-2-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan III
Smältpunkt ∼200 °C (dekomposition)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Kvantitet 500 g
Formel vikt 352.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.