Läs mer
Sudan III, C.I. 26100, Supelco™
Produktkod. 15895600
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15895600 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15895600 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1117470025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Specifikationer
Smältpunkt 199°C (Decomposition)
CAS 85-86-9
MDL-nummer MFCD00003905
Synonym Sudan III, C.I. 26100, 1-(4-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, Sudan III, C.I. 26100
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 352.39