Läs mer
Sudan III, C.I.26100, Fisher Chemical
Produktkod. 12897182 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12897182 25 g 25g
1 options
Produktkod. 12897182 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8620/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 199°C
CAS 85-86-9
Molekylformel C22H16N4O
MDL-nummer 3905
InChI-nyckel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formel vikt 352.1382g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid