Läs mer
Sudan III, MedChemExpress
Produktkod. 16452429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452429 1 g
1 options
Produktkod. 16452429 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0931
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan III
CAS 85-86-9
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H16N4O
Synonym Sudan Red III Tetrazobenzene-β-naphthol 111440 Red
Löslighetsinformation DMSO : 2.27 mg/mL (6.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1/N=N/C3=CC=C(/N=N/C4=CC=CC=C4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 352.39
Formel vikt 352.39
Kvalitet Research
Färg Reddish Brown
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder