Läs mer
Sudan III, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414411 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11414411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215208725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1285.27 SEK / 25g
    Save 64.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används i färgning av oljor, sprit och lack. Sudan III, MP Biomedicals är en fläck som också används för zoologiska, patologiska och vegetabiliska föremål (vax, cutin, harts, innehåll i mjölkkanaler, etc.) som är färgade röda, medan cellulosamembran
Specifications
CAS 85-86-9
Smältpunkt 199 °C (litteratur)
Molekylformel C22H16N4O
Kvantitet 25 g
Synonym sudan iii, c.i. solvent red 23, 2-naphthalenol, 1-4-phenylazo phenyl azo, fhninjwbtrxebc-qszpnpogsa-n, sudaniii, sudan iiisolvent red 23, 2-naphthalenol, 1-2-4-2-phenyldiazenyl phenyl diazenyl, 1-2-4-2-phenyldiazen-1-yl phenyl diazen-1-yl naphthalen-2-ol, 1-e-4-e-phenylazo phenyl azo naphthalen-2-ol, 1-4-phenyldiazenylphenyl hydrazinylidene naphthalen-2-one
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; löslig i kloroform, glaciärättiksyra; måttligt lösliga i alkohol, eter, aceton, fasta och flyktiga oljor, het glycerol. Klar röd lösning på 1 mg/ml i toluence.
InChI-nyckel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn 1-[(4-fenyldiazenylfenyl)hydrazinyliden]naftalen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formel vikt 352.4
Fysisk form Pulver