Läs mer
Sudan III, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424411 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11424411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215208780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5250.00 SEK
    5000.89 SEK / 100g
    Save 249.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lipophilic dye used as a biological stain for histological applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan III
CAS 85-86-9
Molekylformel C22H16N4O
Synonym 1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 23
Färg Brun/Röd
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn 1-[(4-fenyldiazenylfenyl)hydrazinyliden]naftalen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formel vikt 352.4
Kvalitet Not Available