Läs mer
Sudan III, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudan III |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H |
| Formel vikt | 352.1324 |