Läs mer
Sudan III, TRC
Produktkod. 30426976
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426976 10 g
30414467 25 g
30413232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68890010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-86-9
Molekylformel C22 H16 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 352.39
Synonym 2-Naphthalenol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), 2-Naphthol, 1-(p-phenylazophenylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 23 (8CI), 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol (Sudan III), 111440 Red, Brasilazina Oil Scarlet, C.I. 26100, Certiqual Oil Red, D and C Red No. 17, D&C Red 17, D&C Red 17 K 7007, DC Red 17, Fast Oil Scarlet III, Fat Red HRR, Fat Red R, Fat Red RS, Fat Scarlet LB, Fat Soluble Red Zh, FD And C Red No. 17, Grasal Brilliant Red G, Grasan Brilliant Red G, Japan Red 225, Japan Red No. 225, NSC 65825, NSC 8995, Oil Red 3G, Oil Red AS, Oil Red DR 126, Oil Red Extra, Oil Scarlet G, Organol Red BS, Organol Scarlet, Red 17, Red No. 225, Red Zh, Silotras Scarlet TB, Solvent Red 23, Somalia Red III, Stearix Scarlet, Sudan 3, Sudan III, Sudan P III, Sudan Red III, Tetrazobenzene-β-naphthol, Toney Red, VisioTag
IUPAC-namn 1-[(E)-[4-[(E)-fenyldiazenyl]fenyl]diazenyl]nafthal-2-ol
LEDER Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan III
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H
Formel vikt 352.1324