Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan IV
Produktkod. 11454823
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454823 100 g 100g
11444823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454823 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12181.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85-83-6 | C24H20N4O | 380,45 g/mol
Användbar som fläck för fett i djurvävnad
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-83-6
Molekylformel C24H20N4O
Molekylvikt (g/mol) 380.45
MDL-nummer MFCD00003893
InChI-nyckel KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
Synonym C.I. 26105; Scarlet Red
PubChem CID 6797604
IUPAC-namn (1Z)-1-(2-{2-metyl-4-[2-(2-metylfenyl)diazen-1-yl]fenyl}hydrazin-1-yliden)-1,2-dihydronaftalen-2-on
LEDER CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan IV
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Merck Index 14,8393
Kvantitet 100 g
Formel vikt 380.45
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sudan IV
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sudan IV
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.