Läs mer
Sudan IV-d6, TRC
Produktkod. 30425062
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30425062 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30425062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6889225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan 4 D6
CAS 1014689-18-9
Molekylformel C24 2H6 H14 N4 O
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol
InChI formel InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3C)N=Nc4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC-namn 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[2-metyl-4-[(E)-(2-metylfenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]nafthalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 386.48
Formel vikt 386.2014