Läs mer
Sudan IV, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456115 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456115 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11456115 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215264825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1285.27 SEK / 25g
    Save 64.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan IV
CAS 85-83-6
Molekylformel C24H20N4O
MDL-nummer MFCD00003893
Synonym Fat ponceau, Lipid crimson
InChI-nyckel KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
LEDER CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
IUPAC-namn 1-[[2-metyl-4-[(2-metylfenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Formel vikt 380.4
Färg Brunt till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver