Läs mer
Sudan IV, Technical, C.I.26105, Fisher Chemical
Produktkod. 11448862 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448862 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11448862 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8625/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 181.1°C
Kokpunkt 260°C
CAS 85-83-6
Molekylformel C24H20N4O
MDL-nummer MFCD00003893
InChI-nyckel KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
LEDER CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
IUPAC-namn 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Formel vikt 380.1662g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SUDAN IV
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.