Läs mer
Sudan Orange G, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495111 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11495111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215670425
CI 11920, (Solvent Orange 1; 4-[Fenylazo]-resorcinol), Färgämneshalt: Ca. 95 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan Orange G
CAS 2051-85-6
Molekylformel C12H10N2O2
MDL-nummer MFCD00002275
InChI-nyckel PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
LEDER OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (4E)-3-hydroxi-4-(2-fenylhydrazin-1-yliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvikt (g/mol) 214.22
PubChem CID 5921655
Formel vikt 214.2
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fast