Läs mer
Sudan orange G, pure
Produktkod. 10350494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350494 100 g Glasflaska 100g
10736822 5 g Glasflaska 5g
10481582 25 g Glasflaska 25g
10301394 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10350494 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-85-6
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00002275
InChI-nyckel PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Synonym C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
IUPAC-namn (4Z)-3-hydroxi-4-(fenylhydrazinyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan orange G
Namnnotering Pure
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 214.22
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Orange till rött
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sudan Orange G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.