Läs mer
Sudan orange G, pure
Produktkod. 10481582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
Produktkod. 10481582
Brand: Thermo Scientific Acros 190170250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-85-6
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00002275
InChI-nyckel PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Synonym C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
IUPAC-namn (4Z)-3-hydroxi-4-(fenylhydrazinyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan orange G
Namnnotering Pure
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 214.22
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Orange till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sudan Orange G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.