Läs mer
Sudan R, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudan Red G |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3 |
| Formel vikt | 278.1055 |