Läs mer
Sudoxicam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sudoxicam |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(12(18)15-13-14-6-7-21-13)11(17)8-4-2-3-5-9(8)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18) |
| Formel vikt | 337.0191 |