Läs mer
Sufugolix, MedChemExpress
Beskrivning
Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sufugolix |
| CAS | 308831-61-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H31F2N5O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | TAK-013 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1.25 mg/mL (1.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)CC3=CC=CC=C3)C(C(N4C5=CC=CC=C5)=O)=C2N(CC6=C(F)C=CC=C6F)C4=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 667.72 |
| Visa mer |