Läs mer
Sugammadex sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sugammadex sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 343306-79-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C72H104Na8O48S8 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Org25969 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 34 mg/mL (15.61 mM) |
| Visa mer |