Läs mer
Sulbactam 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322470
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322470 1 ml
1 options
Produktkod. 30322470 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16986600AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulbactam
CAS 68373-14-8
Analyt- eller komponentnamn Sulbactam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N O5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone, Sulbactam, Sultamicillin Impurity A, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity A, Sultamicillin Tosilate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R)-3,3-dimetyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 233.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 233,0358 g/mol