Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulbactam
Produktkod. 15555896 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15555896 25 g 25g
15545896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15555896 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455350250
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68373-14-8
Molekylformel C8H11NO5S
Molekylvikt (g/mol) 233.24
InChI-nyckel FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Synonym sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
PubChem CID 130313
ChEBI CHEBI:9321
IUPAC-namn (2S,5R)-3,3-dimetyl-4,4,7-trioxo-4$l^{6}-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
LEDER CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulbactam
Smältpunkt 156,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 25 g
Formel vikt 233.24
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulbactam
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.