Läs mer
Sulbactam, 98 %
Beskrivning
Sulbactam är ett antibakteriellt medel som används vid behandling av multiresistenta bakterier Acinetobacter, en nosokomiell patogen. Används även i cellsignaleringsstudier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulbactam |
| Smältpunkt | 154 °C till 157 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 18 mg/ml |
| Formel vikt | 233.24 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning