Läs mer
Sulbactam, MedChemExpress
Produktkod. 16408246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408246 100 mg
1 options
Produktkod. 16408246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0334
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulbactam
Fysisk form Solid
CAS 68373-14-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11NO5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP45899
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (428.74 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (85.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S([C@]1([H])C2)(=O)=O)N1C2=O)O
Molekylvikt (g/mol) 233.24
Formel vikt 233.24
Procent renhet 99.87%